Triglycerol ≥60% (durch HPLC), technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
17782-250ML 17782-50ML
SIAL17782-250MLEA 362 EUR InStock
SIAL17782-250ML SIAL17782-50ML
Triglycerol ≥60% (durch HPLC), technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Triglycerol
Triglycerol was used in the synthesis of (poly)glycerol monoethers. It was also used to enhance the chromatographic behavior of the pesticides in tea matrices.
Formel: C₉H₂₀O₇
Dichte: 1,30 g/mL (20 °C) (Lit.)
MDL Number: MFCD00084755
CAS-Nummer: 20411-31-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
assay ≥60% (HPLC)
impurities ≤20% Di- and Tetraglycerol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge