L(+)-Ascorbinsäure 99+%, Pulver für die Elektrophorese
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
J66291.22 J66291.18
J66291.22EA 36.7 EUR InStock
J66291.22 J66291.18
L(+)-Ascorbinsäure 99+%, Pulver für die Elektrophorese
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Melting Pt: 190…193 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,65
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 14,830
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=e9963b7e48d8cc75fd20930e6d7ca169a79163fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99%
Form Powder
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge