Industriehandschuhe, uvex profi ergo XG20
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
6020807 6020808 6020809 6020810
UVEX6020807EA 82.3 EUR InStock
UVEX6020807 UVEX6020808 UVEX6020809 UVEX6020810
Industriehandschuhe, uvex profi ergo XG20
Handschuhe
Diese Baumwoll-Interlock-Handschuhe sind an Innenhand und Handrücken mit einer NBR-Spezial- und Xtra-Grip-Beschichtung versehen. Ideal für ölige und fettige Einsatzbereiche.
  • Sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch den Multilayer-Aufbau für erhöhte Standzeit
  • Hervorragende Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
  • Sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
  • Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • Ergonomische Passform, hohe Flexibilität
Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: Montage, Kontrollarbeiten, Instandhaltung, leichte bis mittlere Metallarbeiten, Beton- und Bauarbeiten und Outdoortätigkeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X)
OEKO-Tex® Standard 100
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge