Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex rubiflex S NB27B
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
6027108 6027109 6027110 6027111
UVEX6027108EA 126 EUR InStock
UVEX6027108 UVEX6027109 UVEX6027110 UVEX6027111
Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex rubiflex S NB27B
Handschuhe
Diese leichten, trikotierten Handschuhe mit vollständiger NBR-Spezial-Beschichtung bieten ein hohes Maß an Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken. Mit hervorragendem Fingerspitzen- und Tastgefühl lassen sich mit ihnen auch Touch-Monitore bedienen.
  • Hervorragender Tragekomfort und ergonomische Passform
  • Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
  • Sehr hohe Flexibilität
  • Gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
Einsatzgebiete: Automobilbranche, chemische Industrie, Labor, Lackierarbeiten und Lebensmittelverarbeitung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2111X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT)
Für Lebensmittelkontakt zugelassen
OEKO-TEX® Standard 100
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge