Heating tapes, IT-H
Lieferant: ISOPAD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
802236-000 433904-000 965602-000 444118-000 740644-000
ISOP802236-000EA 426.1 EUR InStock
ISOP802236-000 ISOP433904-000 ISOP965602-000 ISOP444118-000 ISOP740644-000
Heating tapes, IT-H
Heizgeräte
Isopad IT-H heating tape is suitable where high power input is needed or where work has to be carried out at high temperatures.
  • Working element temperature of up to 900 °C
  • Non-hazardous, ordinary area
  • Storage temperature –40 to +50 °C
This tape should only be used in dry atmospheres with additional electrical protection and always with a temperature regulator.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..