Standard-Mikroskope, Panthera KU
Lieferant: Motic
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Panthera
MOTI1100104600413EA 1542 EUR InStock
MOTI1100104600413 MOTI1100104600433
Standard-Mikroskope, Panthera KU
Mikroskope
Dieses flexible und anwenderfreundliche Mikroskop ist ideal für den Einsatz an Universitäten. In Kombination mit dem optionalen Zubehör bietet es ein breites Spektrum unterschiedlicher Kontrastmethoden und eignet sich somit für eine Vielzahl von Fachbereichen.
  • Durchlicht-Beleuchtung, Full Köhler (LED, 3 W)
  • Koaxialer Grob- und Feintrieb, Gängigkeit einstellbar
  • Kompakter eingebauter Kreuztisch mit niedrig positioniertem koaxialem, zahnstangenlosem Trieb und Objekthalter
  • Unendlich korrigierte Plan UC-Achromate für optimierten Kontrast
  • Codierter Fünffach-Objektivrevolver mit LED-Helligkeitsindikator
  • Motic LightTracer (intelligentes Licht-Management): Light Memory, Schlaf-Modus (Auto ON/OFF), LED-Anzeige für Beleuchtungsintensität und Modus an Revolver
  • USB-Port für externe Kamera-Stromversorgung
Motic LightTracer-System: Verbindet einen codierten Objektivrevolver mit einem digitalen Helligkeitsregler und speichert die Beleuchtungseinstellung für jedes Objektiv, sodass die Helligkeit nicht erneut angepasst werden muss.
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Netzkabel, Immersionsöl (5 ml), Inbusschlüssel und Vinyl-Staubschutzhülle geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge