ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Impulse EA blue low, S2
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7272601/40 7272601/41 7272601/42 7272601/43 7272601/44 7272601/45 7272601/46 7272601/47 7272601/48 7272602/40 7272602/41 7272602/42 7272602/43 7272602/44 7272602/45 7272602/46 7272602/47 7272602/48 7272603/40 7272603/41 7272603/42 7272603/43 7272603/44 7272603/45 7272603/46 7272603/47 7272603/48
ELTN7272601/40EA 88.9 EUR InStock
ELTN7272601/40 ELTN7272601/41 ELTN7272601/42 ELTN7272601/43 ELTN7272601/44 ELTN7272601/45 ELTN7272601/46 ELTN7272601/47 ELTN7272601/48 ELTN7272602/40 ELTN7272602/41 ELTN7272602/42 ELTN7272602/43 ELTN7272602/44 ELTN7272602/45 ELTN7272602/46 ELTN7272602/47 ELTN7272602/48 ELTN7272603/40 ELTN7272603/41 ELTN7272603/42 ELTN7272603/43 ELTN7272603/44 ELTN7272603/45 ELTN7272603/46 ELTN7272603/47 ELTN7272603/48
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Impulse EA blue low, S2
Schuhe und Stiefel
Lederfreie, sportliche und leichte ESD-Sicherheitsschuhe mit Mikrofaser-Obermaterial, Reflexmaterial, einer geschlossenen, gepolsterten Lasche und einer rutschhemmenden Zweischichten-TPU/PU-Sohle ERGO-ACTIVE 2.
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Ganzflächige, semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Blau/schwarz
Typ 1: Für größere und kräftige Füße mit kurzer Zehenlänge, breiter Ballen- und Fersenweite und steilem Ballenwinkel.
Typ 2: Für durchschnittlich breite Füße mit langer Zehenlänge, mittlerer Ballen- und Fersenweite und flachem Ballenwinkel.
Typ 3: Für schmalere Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenweite und mittlerem Ballenwinkel.
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC, Form A
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge