Natriumsulfat, wasserfrei ≥99%, Reagenzqualität, frei fließend, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
793531-12KG 793531-5KG
793531-12KGEA 284.95 EUR InStock
793531-12KG 793531-5KG
Natriumsulfat, wasserfrei ≥99%, Reagenzqualität, frei fließend, Fluka™
Natriumsulfat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Na₂SO₄
Melting Pt: 884 °C
Dichte: 2,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=3e13134eee0298d81312a29cf7e16547878d7041&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Solution 10 g to 100 mL (H₂O) complying
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge