Flash point standards, Pensky Martens closed cup, ASTM D 93, Supelco®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FPPMCC1-3X80ML FPPMCC4-3X80ML FPPMCC3-3X80ML FPPMCC5-3X80ML FPPMCC6-3X80ML FPPMCC2-3X80ML
SIALFPPMCC1-3X80MLEA 254 EUR InStock
SIALFPPMCC1-3X80ML SIALFPPMCC4-3X80ML SIALFPPMCC3-3X80ML SIALFPPMCC5-3X80ML SIALFPPMCC6-3X80ML SIALFPPMCC2-3X80ML
Flash point standards, Pensky Martens closed cup, ASTM D 93, Supelco®
Standards Mineralölindustrie-Standards
Procedure A is applicable to distillate fuels - diesels, bio-diesel blends, kerosene, heating oil, turbine fuels and lubricating oils. These UKAS certified standards are specifically designed to be used for regular instrument performance checks.
Zertifizierungen: These products are certified reference materials (CRMs) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..