Kolorimetrische Schnellteste, chlor, VISOCOLOR®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
920015 920115 931015 931090 931215 931290 935019 931016 931216 931217 931219 931035 936220.1 931235
MANA920015EA 119 EUR InStock
MANA920015 MANA920115 MANA931015 MANA931090 MANA931215 MANA931290 MANA935019 MANA931016 MANA931216 MANA931217 MANA931219 MANA931035 MANA936220.1 MANA931235
Kolorimetrische Schnellteste, chlor, VISOCOLOR®
Umwelt-Prüfkits
Die VISOCOLOR® Testkits sind in VISOCOLOR® alpha, ECO und HE unterteilt. Dabei besitzt jede Produktlinie ihre eigenen Vorzüge, um einen maßgeschneiderten Test für jede Anwendung und jeden Anwender zu bieten.
  • Mobil
  • Umweltfreundlich
  • Einfache Handhabung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
Die Zugabe von Chlor in Schwimmbädern, Wasserreservoirs und Wasserleitungen ist ein bewährtes Verfahren, um Wasser keimfrei zu machen. In richtiger Dosierung werden schädliche Mikroorganismen vernichtet, viele Verunreinigungen entfernt und Algenwuchs verhindert. Es ist notwendig, den Chlorgehalt laufend zu überprüfen, da ein Chlorüberschuss den Geschmack sowie den Geruch des Wassers beeinträchtigt und darüber hinaus gefährdend wirkt.
Man unterscheidet zwischen freiem Chlor und gebundenem Chlor (Chloramine); deren Summe wird als Gesamtchlor bezeichnet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..