Methylenblau für die Mikroskopie (C.I. 52015)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3470.0025EA 53.4 EUR InStock
3470.0025 3470.0100
Methylenblau für die Mikroskopie (C.I. 52015)
Methylenblau
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MDL Number: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Proportion A635/A662 0.54 --> 0.62
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge