Teststreifen, AQUATEC
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MANA90742EA 37.6 EUR InStock
MANA90742
Teststreifen, AQUATEC
Mit diesem Test lässt sich schnell und einfach bestimmen, wie viel Wasser sich am Boden von Benzin- und Heizöltanks befindet.
  • Farbumschlag: Blau nach farblos
In Benzin- und Heizöltanks sammelt sich im Laufe der Zeit Wasser an, das am Boden des Tanks eine Schicht bildet. Um die Höhe dieser Wasserschicht zu bestimmen, klemmt man den PE-Teststreifen an eine Flachstahlleiste. Dabei sollte das untere Ende des Teststreifens bündig mit dem Flachstahl abschließen.
Dann senkt man den Flachstahl mit dem Teststreifen an einer dünnen Schnur in den Tank, bis er gerade den Boden berührt. Das eventuell unter dem Benzin bzw. Heizöl befindliche Wasser löst die blaue Farbschicht ab (Eintauchzeit ca. 15 bis 20 Sekunden). Der entfärbte Teil des Streifens entspricht der Höhe der Wasserschicht.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge