Nitril-Handschuhe Microflex® 93-143
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
93-143/7.5-8 93-143/8.5-9
ANSE93-143/7.5-8EA 0 EUR InStock
ANSE93-143/7.5-8 ANSE93-143/8.5-9
Nitril-Handschuhe Microflex® 93-143
Handschuhe
Einweg-Nitrilhandschuhe für den Einsatz in vielen Industrien geeignet.
  • Geeignet zur Anwendung bei mittelschweren Anwendungen
  • Texturiert über die ganze Handinnenfläche für eine gute Griffigkeit
  • Geprüft für den Einsatz mit Chemotherapeutika
Für Automobilindustrie, Chemie, Elektronik, Nahrungsmittelverarbeitung und -service, Hausmeisterdienstleistungen, Maschinen und Anlagen, Biowissenschaften und Recycling geeignet.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Verpackung: 100 Handschuhe pro Spender.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge