Methyltrifluormethansulfonat 98% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
18503-1G 18503-5G
18503-1GEA 39.6 EUR InStock
18503-1G 18503-5G
Methyltrifluormethansulfonat 98% (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Methyltrifluormethansulfonat
Formel: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164.11 g/mol
Siedepunkt: 95
Dichte: 1.45
MDL Number: MFCD00000409
CAS-Nummer: 333-27-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c38f531bc4d81c686782ef296defe546231b52a4&vid=c38f531bc4d81c686782ef296defe546231b52a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge