Silber-Standard für die ICP, TraceCERT®, Supelco®
Lieferant: Merck
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TraceCERT®
12818-100MLEA 108 EUR InStock
12818-100ML
Silber-Standard für die ICP, TraceCERT®, Supelco®
Standards Kationischer Standards Silber-Standards
Zertifizierungen: Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 (ISO 17034) hergestellt und zertifiziert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge