CF®DI Hydrazide
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
92166 92164 92165 92184 92185
92166.EA 293 EUR InStock
92166. 92164. 92165. 92184. 92185.
CF®DI Hydrazide
Proteinkonjugate und Markierungen
CF®DI dye hydrazides react with molecules containing aldehyde or ketone groups to form a hydrazone bond. The dyes are size- and charge-matched and do not significantly alter the molecular weight or pI of the labeled proteins. They are used for detection of protein carbonylation by fluorescence 2D-DIGE.
  • React with carbonyl moieties of aldehyde or ketone groups.
  • Size- and charge-matched, do not significantly alter the molecular weight or pI of the labeled protein.
  • For detection of protein carbonylation by fluorescence 2D-DIGE.
  • Available in several colors for detection of multiple samples on the same gel.
Also see our regular CF® Dye Hydrazides, available in a wide selection of colors.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..