Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

9-Nitroanthracen ≥98,5% (durch HPLC) Matrixsubstanz für MALDI-MS, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


56229-100MG 56229-1G
56229-100MGEA 150 EUR InStock
56229-100MG 56229-1G
9-Nitroanthracen ≥98,5% (durch HPLC) Matrixsubstanz für MALDI-MS, Supelco®
9-Nitroanthracene


Formel: C₁₄H₉NO₂
MDL Number: MFCD00001248
CAS-Nummer: 602-60-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=983f536d627158a861b7f8bf42dc1803c400a22b&vid=983f536d627158a861b7f8bf42dc1803c400a22b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Light Yellow to Very Dark Yellow and Faint Beige to Beige
Appearance (Form) Powder or Crystals
Purity (HPLC area %) ≥ 98.5 %
MELTING POINT 144 - 150 C
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
Metal trace Analysis (ICP) Corresponds to requirements
BARIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CALCIUM (ICP) ≤ 20 mg/kg
CADMIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COBALT (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CHROMIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COPPER (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
IRON (ICP) ≤ 100 mg/kg
POTASSIUM (ICP) ≤ 20 mg/kg
MAGNESIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
MANGANESE (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
SODIUM (ICP) ≤ 50 mg/kg
NICKEL (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
LEAD (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
ZINC (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
RECOMMENDED RETEST PERIOD 36 MONTHS

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge