4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride ≥98,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
36271-100MG 36271-500MG
36271-100MGEA 78.9 EUR InStock
36271-100MG 36271-500MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride ≥98,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
MW: 241.12 g/mol
MDL Number: MFCD00190674
CAS-Nummer: 131076-14-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a9b6e3c810e715ccb4db10da7f28c35f47f30a4&vid=0a9b6e3c810e715ccb4db10da7f28c35f47f30a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge