Lithium ionophore VI ≥99,0% (durch HPLC), Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
62567-100MG 62567-10MG
62567-100MGEA 695 EUR InStock
62567-100MG 62567-10MG
Lithium ionophore VI ≥99,0% (durch HPLC), Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lithium ionophore VI
Neutral carrier for Li+-ions in PVC ion-selective electrodes with excellent selectivities over potassium and sodium ions.
Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formel: C₂₄H₃₂O₄
MW: 384.51 g/mol
MDL Number: MFCD00037498
CAS-Nummer: 106868-21-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad703b18ab3ef107770fd1e4a0943166fbdf3252&vid=ad703b18ab3ef107770fd1e4a0943166fbdf3252&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge