2-(Aminomethyl)pyridin ≥98,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
65562-10ML 65562-1ML
65562-10MLEA 50.4 EUR InStock
65562-10ML 65562-1ML
2-(Aminomethyl)pyridin ≥98,0% (durch GC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
2-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 197
Melting Pt: 81
MDL Number: MFCD00006360
CAS-Nummer: 3731-51-9
UN: 2735
ADR: 8 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f859d9cff95088da7d55c498248ecdff5920225&vid=7f859d9cff95088da7d55c498248ecdff5920225&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge