n-Heptan ≥98,5% (durch GC), Laborreagens
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
93641-4X5L 93641-5L
93641-4X5LEA 459.08 EUR InStock
93641-4X5L HONC93641-5L
n-Heptan ≥98,5% (durch GC), Laborreagens
n-Heptan
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Melting Pt: –90,5 °C
Dichte: 0,69 g/cm3 (15 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=8448ee44d4a93782bfa2900878099424dfa17053&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index n20/D 1.387 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.385 - 1.389
Vapor Pressure 83 mmHg ( 37.7 °C)
Explosion Limit 7 %
Vapor Density 3.5 (vs air)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge