Acetonitril ≥99,8% (durch GC) für die präparative HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
82063-200L 82063-395L 82063-18L
HONC82063-200LEA 25434.28 EUR InStock
HONC82063-200L HONC82063-395L HONC82063-18L
Acetonitril ≥99,8% (durch GC) für die präparative HPLC, Riedel-de Haën™
Acetonitril
Formel: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –46 °C
Dichte: 0.7857 g/cm3 (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b965ef40b6e61dd29b33363d25c3df2038fea764&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Transmittance at 220 nm Min. 50 %
Transmittance from 240 nm Min. 99 %
Explosion Limit 16 %
Autoignition Temperature 973 °F
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge