Industrie-Handschuhe, BOSTON, TRIUS®
Lieferant: TRIUS SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BOSTON/10 BOSTON/11 BOSTON/8 BOSTON/9
112-6030EA 138 EUR InStock
112-6030 112-6031 112-6034 112-6035
Industrie-Handschuhe, BOSTON, TRIUS®
Handschuhe
Handschuhe aus robustem Spaltleder, die äußerst strapazierfähig und wasserfest sind.
  • Qualitativ hochwertiges Spaltleder
  • Wasserabweisend
  • Robust und strapazierfähig
  • Gummizug am Rücken und am Handgelenk
Diese robusten Handschuhe sind für allgemeine Tätigkeiten in feuchten Umgebungen geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3133X)
Verpackung: 10 Paar pro Bündel.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge