Industriehandschuhe, COSMOS, TRIUS®
Lieferant: TRIUS SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
COSMOS/8 COSMOS/6 COSMOS/7 COSMOS/10 COSMOS/11 COSMOS/9
112-6022EA 85.2 EUR InStock
112-6022 112-6020 112-6021 112-6018 112-6019 112-6023
Industriehandschuhe, COSMOS, TRIUS®
Handschuhe
Dieser Mehrzweckhandschuh aus einer Kombination aus Rindsnarben- und Spaltleder ist für eine Vielzahl von Arbeiten geeignet.
  • Hochwertiges Leder
  • Hohe Griffigkeit
  • Gute Beweglichkeit
  • Gummizug an der Rückseite
Diese Mehrzweckhandschuhe sind für den Einsatz in trockenen Umgebungen konzipiert. Dieser Handschuh verfügt über eine Handfläche aus natürlichem Rauleder vom Rind, eine Rückseite aus Spaltleder und ein elastisches Handgelenkband auf der Rückseite.
Zertifizierungen: EN 388: 2016 3132X. EN 420:2003 + A1:2009 Fingerfertigkeit 5. REACh-konform.
Verpackung: Bündel mit 10 Paaren mit UIS, Karton mit 100 Paaren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge