Industriehandschuhe, LIMA, TRIUS®
Lieferant: TRIUS SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
LIMA/10 LIMA/11 LIMA/7 LIMA/8 LIMA/9
TRIULIMA/10EA 21.6 EUR InStock
TRIULIMA/10 TRIULIMA/11 TRIULIMA/7 TRIULIMA/8 TRIULIMA/9
Industriehandschuhe, LIMA, TRIUS®
Handschuhe
Universaler, leichter, mit Nitril beschichteter Handschuh für die routinemäßige Handhabung in nassen oder fettigen Umgebungen.
  • Ultraleichtes Produkt
  • Robuste NBR-Beschichtung
  • Hohe Beweglichkeit
  • Gut für die Handhabung fettiger Teile
Diese beschichteten Schutzhandschuhe sind aus weißem Polyester mit grauer Nitril-Beschichtung auf der Handfläche.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4123X), EN 420:2003 + A1:2009 Beweglichkeit 5, entspricht REACh.
Verpackung: Packung mit 10 Paaren mit UIS.
Achtung! Bitte beachten: Nicht bei Hitze verwenden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge