Kältebeständige Handschuhe, OSLO, TRIUS®
Lieferant: TRIUS SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OSLO/10 OSLO/11 OSLO/7 OSLO/8 OSLO/9
TRIUOSLO/10EA 87.8 EUR InStock
TRIUOSLO/10 TRIUOSLO/11 TRIUOSLO/7 TRIUOSLO/8 TRIUOSLO/9
Kältebeständige Handschuhe, OSLO, TRIUS®
Handschuhe
Diese warmen und wasserdichten Handschuhe mit doppelter Latexbeschichtung bieten zuverlässigen Kälteschutz.
  • Wasserdicht
  • Warme Fütterung
  • Zusätzlicher Griff durch doppelte Beschichtung
  • Vollständige rote Beschichtung mit Latexschaum
  • Zu ¾ in schwarzes, sandiges Latex getaucht
Diese doppelt beschichteten Kälteschutzhandschuhe sind für den Einsatz in nassen und kalten Umgebungen konzipiert und sind mit Polyester außen und Acrylgarn innen geflochten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4132X), EN 511:2006 (X2X), EN 420:2003 + A1:2009 Fingerfertigkeit 5, REACh-konform.
Verpackung: Packung mit 10 Paaren mit UIS.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge