Schnittfeste Handschuhe, Showa GP-KV1
Lieferant: Showa
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
GP-KV1-S GP-KV1-M GP-KV1-L GP-KV1-XL
112-5999EA 216 EUR InStock
112-5999 112-6000 112-6001 112-6002
Schnittfeste Handschuhe, Showa GP-KV1
Handschuhe
Die Handschuhe Showa GP-KV1 sind aus Aramid-Faser, flexibel und pflegeleicht, bieten einen wirksamen Schutz vor Schnittverletzungen und haben einen ausgezeichneten Trocken- und Nassgriff.
  • Handflächen mit aufgerauter Latexbeschichtung
  • Exzellente mechanische Leistung
  • Schützt die Hände in rauen Umgebungen
  • Atmungsaktiver Handrücken reduziert die Schweißabsonderung
  • Designed für gute Beweglichkeit und dauerhaftes Tragen
  • Nahtloses Futter verhindert Hautirritationen
  • Behandelt gegen Bakterien und Geruch
Zur Anwendung in Luftfahrt, Automobil, Bauwesen,More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..