Isopropylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
87068.290EA 35.7 EUR InStock
87068.290 87068.320
Isopropylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –62 °C
Dichte: 0.8732 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05225
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.871 --> 0.873
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge