L(+)-Ascorbinsäure 99,7-100,5% (oxidimetrisch) ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
33034H-100G 33034H-1KG 33034H-250G
HONC33034H-100GEA 51.67 EUR InStock
HONC33034H-100G HONC33034H-1KG HONC33034H-250G
L(+)-Ascorbinsäure 99,7-100,5% (oxidimetrisch) ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
Dichte: 1,65 g/cm3
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=e9963b7e48d8cc75fd20930e6d7ca169a79163fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (oxidimetric) 99.7 - 100.5 %
Specific rotation (a) 20/D 20.5 - 21.5 °
Spec.rotation (a) 25/D 20.5 - 21.5 °
Loss on drying (105°C) Max. 0.1 %
Sulfated ash Max. 0.05 %
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Oxalic acid Max. 0.2 %
Related substances (HPLC) complying
Appearance of the solution complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge