Rekombinantes IL-4 vom Schwein (aus E. coli)
Lieferant: SHENANDOAH BIOTECHNOLOGY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
400-10AF-5UG 400-10AF-20UG 400-10AF-100UG 400-10AF-500UG 400-10AF-1MG
SHBT400-10AF-5UGEA 78.1 EUR InStock
SHBT400-10AF-5UG SHBT400-10AF-20UG SHBT400-10AF-100UG SHBT400-10AF-500UG SHBT400-10AF-1MG
Rekombinantes IL-4 vom Schwein (aus E. coli)
Proteine und Peptide
Interleukin 4 (IL-4) ist ein immunmodulatorisches Zytokin, das dazu dient, naive T-Helferzellen zur Differenzierung in T-Helferzellen vom Typ 2 (Th2) zu induzieren. Th2-Zellen produzieren anschließend mehr IL-4 in einer positiven Rückkopplungsschleife. IL-4 fördert auch den Wechsel des Isotyps auf B-Zellen von Immunglobulin IgG zu IgE. IL-4 bindet an den IL-4Rα-Rezeptor, um die STAT6-Signalgebung zu aktivieren.
  • Tierfrei
  • Hergestellt aus genetisch modifiziertem E. coliMonomeres Protein, das 110 Aminosäuren enthält
Lieferumfang: Jedes versandte Produkt wird mit einem Analysezertifikat (COA) geliefert, in dem Reinheit, Formulierung, biologische Aktivität, Endotoxingehalte, Rekonstitutionsanweisungen und empfohlene Lagerbedingungen aufgeführt sind.
Achtung! Bitte beachten: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke und nicht für die Anwendung am Menschen bestimmt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge