Picolinoylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TCP0619.0005 TCP0619.0025
ABCRTCP0619.0005EA 0 EUR InStock
ABCRTCP0619.0005 ABCRTCP0619.0025
Picolinoylchlorid Hydrochlorid
Picolinoylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MDL Number: MFCD00060193
CAS-Nummer: 39901-94-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge