Natriumhydroxid-Lösung 32% (max. 0.002% K), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05500.2500EA 237 EUR InStock
1.05500.2500
Natriumhydroxid-Lösung 32% (max. 0.002% K), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9 °C
Dichte: 1,35 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge