Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

BLAUBRAND® ETERNA Messpipetten, ISO, Typ 3, Klasse AS, Gesamtabgabe (eine Charge)

Lieferant: Brand

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

927316 927319 928411 928413 2.28411 2.28406 2.28409 2.28405 928412 928409 928406 2.28413 2.28415 928405 928415
BRND927316EA 32 EUR InStock
BRND927316 BRND927319 BRND928411 BRND928413 BRND2.28411 BRND2.28406 BRND2.28409 BRND2.28405 BRND928412 BRND928409 BRND928406 BRND2.28413 BRND2.28415 BRND928405 BRND928415
BLAUBRAND® ETERNA Messpipetten, ISO, Typ 3, Klasse AS, Gesamtabgabe (eine Charge)
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.

  • Justiert auf (TD, Ex); Typ 3: Nullpunkt oben
  • Markierungen und Beschriftungen in ETERNA-Braun
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Alle gelieferten Pipetten stammen aus einer Charge zur statistischen Prüfmittelüberwachung
  • Lieferung mit Chargen- und ISO-Einzelzertifikat

Länge: 360 mm ±10 mm ausgenommen 25-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm.

Zertifizierungen: DIN EN ISO 835. DE-M-Kennzeichnung

Achtung! Bitte beachten: * Watte am Ende des Stopfens

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..