Zentrifugen, Tisch- oder Standmodelle, belüftet/gekühlt, Multifuge® Serie X1/X3
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
521-1381EA 9686 EUR InStock
521-1381 521-2260 521-1531
Zentrifugen, Tisch- oder Standmodelle, belüftet/gekühlt, Multifuge® Serie X1/X3
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die Zentrifugenserie Multifuge® X1/X3 bietet branchenführenden Durchsatz, das vielseitigste Sortiment an Rotoren und Adaptern sowie energieeffizienten Betrieb. Für beispiellose Verarbeitungsleistung, maximale Vielseitigkeit und außergewöhnliche Energieeffizienz.
  • Erweiterte intuitive, programmierbare Steuerungen, Menü in 7 Sprachen (Anzeige der Ist- und der Sollparameter), 99 Programme, inkl. 5 mit direktem Zugriff
  • Auto-Lock® III Rotorsystem – werkzeugfreies System für das Auswechseln von Rotoren per Tastendruck in nur 3 Sekunden, für schnellen Wechsel der Rotoren/Anwendungen und mühelosen Zugang zur Rotorkammer bei der Reinigung
  • Verbessertes Rotorangebot enthält fünf Fiberlite Kohlefaser-Rotoren für die Zentrifugation bei höheren Geschwindigkeiten und mit hoher Kapazität von bis zu 6×250 ml
  • ClickSeal® Bioabdichtungslösung – handschuhfreundliches, einhändiges Öffnen und Schließen mit einem simplen leichtgängigen Hebel, der Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen überflüssig macht
  • SMARTSpin® Technologie optimiert die Beschleunigung, Bremsung und Restlastunwucht für maximale Sicherheit, gleichmäßigen Betrieb und reproduzierbare Trennungen
Eine breite Palette an Rotoren und Adaptern, darunter leichte Fiberlite Kohlefaser-Rotoren, für vielfältige Anwendungen im Labor.
Mit den verschiedenen Rotoren können Sie alle Verarbeitungsanforderungen in Ihrem Labor erfüllen:
TX-200 und TX-400 Ausschwingrotoren für Multifuge® X1: Mit einer Kapazität von 4×180 ml, ideal für Hochgeschwindigkeits-Standardzentrifugation, oder 4×400 ml, bietet Platz für bis zu 76 Blutröhrchen und bis zu 16×50 ml konische Röhrchen in einem einzigen Durchgang und unter zertifiziert versiegelten Bedingungen
TX-750 Ausschwingrotor für Multifuge® X3: Hohe Kapazität (28×50 ml konisch/108×Vacutainer-Röhrchen) und hohe Flexibilität, 4700 min⁻¹ (4816×g), mit einer Auswahl an runden oder rechteckigen Bechern und Mikroplattenadaptern
TX-1000 Ausschwingrotor für Multifuge® X3: Ermöglicht die Verarbeitung von 4×1000-ml-Röhrchen, 40×50-ml konische Röhrchen, 196 Blutröhrchen oder 24 Mikroplatten; mit korrosionsbeständiger Beschichtung
BIOShield®-Rotoren: Inklusive Biosicherheitsdeckel, laufen häufig verwendete Röhrchen bei hoher Geschwindigkeit
BIOLiner™ Ausschwingrotor mit hoher Kapazität für Multifuge® X3: 40×50 ml konische oder 196×Vacutainer-Röhrchen
HIGHPlate™ Ausschwingrotor für Multifuge® X3: Kapazität von 10 Mikroplatten bei hoher Geschwindigkeit, 6300 min⁻¹ (6168×g)
Fiberlite™Carbon-Festwinkelrotoren für konische Röhrchen: 5 vielseitige, schnelle, robuste Carbonfaserrotoren, die die Zentrifugenleistung maximieren. Fassungsvermögen von 8 × 50 ml für mehr als 24.000 × g oder 14 × 50 ml bei 12.000 × g zum Pelletieren von Bakterien- oder Hefezellen und zum Aufreinigen von Nukleinsäuren und Zellen
Bestellinformation: Lieferung ohne Rotoren. Weitere Informationen zu verfügbaren Adaptern und weiterem Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum vor Ort.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge