Ethanol-[D1], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
151904-100G 151904-25G
SIAL151904-100GEA 397 EUR InStock
SIAL151904-100G SIAL151904-25G
Ethanol-[D1], Sigma-Aldrich®
Ethanol-[D1]
Formel: C₂H₅DO
MW: 47.06 g/mol
Siedepunkt: 78
Melting Pt: –114.5 °C
Dichte: 0.826 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge