G418 Disulfat, Ultrareine Qualität
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
E859-1GEA 72.2 EUR InStock
E859-1G E859-5G
G418 Disulfat, Ultrareine Qualität
G418 disulphate
Ein Aminoglykosid ähnlich dem Gentamicin. Empfohlene Arbeitskonzentration: 400 µg/ml.
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aktivität 500 U/mg
Erscheinungsbild BESTANDEN
Ablaufdatum BERICHT
Identifikation (IR) BESTANDEN
Feuchtigkeit 10,0%
Optische Rotation (1%, Wasser) bei 25 °C BERICHT
Löslichkeit (80 mg/ml, PBS) KEINE
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge