Gummi Xanthan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G1253-100G G1253-500G
SIALG1253-100GEA 107 EUR InStock
SIALG1253-100G SIALG1253-500G
Gummi Xanthan, Sigma-Aldrich®
Xanthan gum
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131256
CAS-Nummer: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge