Glyoxal 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
128465-100G 128465-1KG 128465-3KG 128465-5G
SIAL128465-100GEA 62 EUR InStock
SIAL128465-100G SIAL128465-1KG SIAL128465-3KG SIAL128465-5G
Glyoxal 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glyoxal
Formel: C₂H₂O₂
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006957
CAS-Nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge