Calciumhypochlorit 65% verfügbares Chlor in wässriger Lösung tech., körnig
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 67.7 EUR InStock
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Calciumhypochlorit 65% verfügbares Chlor in wässriger Lösung tech., körnig
Calcium hypochlorite
Formel: CaCl₂O₂
Melting Pt: 100 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010900
CAS-Nummer: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 3485
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge