(±)-2-Methylönanthsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22050.06 B22050.14 B22050.22
B22050.06EA 33.6 EUR InStock
B22050.06 B22050.14 B22050.22
(±)-2-Methylönanthsäure ≥98%
(±)-2-Methylönanthsäure
Purity: 98% CAS No.: 1188-02-9 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4255 Boiling Point: 139-141°/30mm MDL No.: MFCD00142944
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 139…141 °C (30 mmHg)
Dichte: 0,906
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142944
CAS-Nummer: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge