(±)-2-Methylönanthsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43786.0005 8.43786.0025
8.43786.0005EA 65.9 EUR InStock
8.43786.0005 8.43786.0025
(±)-2-Methylönanthsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylönanthsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 85…87 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 0,9122 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00142944
CAS-Nummer: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 140 °C (40 hPa)
Flash Point 110 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge