DL-Lysin Monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L6001-100G L6001-1KG L6001-25G
SIALL6001-100GEA 146 EUR InStock
SIALL6001-100G SIALL6001-1KG SIALL6001-25G
DL-Lysin Monohydrochlorid, Sigma-Aldrich®
DL-Lysin Monohydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₂O₂
Melting Pt: 267 °C
MDL Number: MFCD00064563
CAS-Nummer: 70-53-1
EINECS: 200-739-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge