Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
38130-6X1EA 38130-1EA
38130-6X1EAEA 237.94 EUR InStock
38130-6X1EA 38130-1EA
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium permanganate
Concentrate for 1L standard solution
Formel: KMnO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge