Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


01016.6000 01016.3000 01016.5000
KRAF01016.6000EA 186 EUR InStock
KRAF01016.6000 KRAF01016.3000 KRAF01016.5000
Natriumchlorid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Natriumchlorid


Formel: NaCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge