Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, SAFC®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
59222C-1000ML 59222C-500ML
SIAL59222C-1000MLEA 0 EUR InStock
SIAL59222C-1000ML SIAL59222C-500ML
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, SAFC®
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Melting Pt: 801
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge