Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumpermanganat 0.074 mol/l (0.37 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


04606.8121 04606.3100 04606.5120 04606.5400 04606.6120
KRAF04606.8121EA 0 EUR InStock
KRAF04606.8121 KRAF04606.3100 KRAF04606.5120 KRAF04606.5400 KRAF04606.6120
Kaliumpermanganat 0.074 mol/l (0.37 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate


Formel: KMnO₄
MDL Number: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge