Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


01129.5020 01129.3000 01129.5300 01129.2000 01129.4000 01129.5400 01129.6020 01129.6400
KRAF01129.5020EA 75.2 EUR InStock
KRAF01129.5020 KRAF01129.3000 KRAF01129.5300 KRAF01129.2000 KRAF01129.4000 KRAF01129.5400 KRAF01129.6020 KRAF01129.6400
Natriumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide


Formel: NaOH
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge