Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)sulfat 0.1 mol/l

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


03137.3000 03137.2000 03137.5020
KRAF03137.3000EA 41.2 EUR InStock
KRAF03137.3000 KRAF03137.2000 KRAF03137.5020
Kupfer(II)sulfat 0.1 mol/l
Kupfer(II)sulfat


Formel: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Melting Pt: 200
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Merck Index: 12,02722
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge