D(+)-Homoserin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H4021-1G H4021-250MG
SIALH4021-1GEA 464 EUR InStock
SIALH4021-1G SIALH4021-250MG
D(+)-Homoserin, Sigma-Aldrich®
D(+)-Homoserin
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
MDL Number: MFCD00077786
CAS-Nummer: 6027-21-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge