D-Lysin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L8021-1G L8021-25G L8021-5G
SIALL8021-1GEA 150 EUR InStock
SIALL8021-1G SIALL8021-25G SIALL8021-5G
D-Lysin, Sigma-Aldrich®
D-Lysin
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146.19 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008234
CAS-Nummer: 923-27-3
EINECS: 213-091-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge